Läs mer
Gosselin™ Polypropenhinkar med handtag
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 45
Paket med 75
Paket med 80
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
Beskrivning
- Icke steril
- Bekvämt bärhandtag
- Förslutning med manipuleringssäker försegling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Botten | 226 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 251 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 271 mm |
| Höjd (metrisk) | 264 mm |
| Inkluderar | Snäpplock, handtag och lock |
| Visa mer |