Läs mer
Gosselin™ Koniska behållare
Kapacitet (metrisk):
200 mL
400 mL
1000 ml
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förslutning ingår:
Ja
Ja (omonterad)
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 220
Paket med 250
Paket med 460
Paket med 660
Beskrivning
- Stöttålig
- Gjutna graderingar utanför på klara behållare; gjutna inre gradering på vita behållare
- Snäpplock av polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Konisk, Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004 |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Visa mer |