Läs mer
Gosselin™ Koniska behållare
Produktkod. 11793154
Kapacitet (metrisk):
200 mL
400 mL
1000 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förslutning ingår:
Ja
Ja (omonterad)
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 220
Paket med 250
Paket med 460
Paket med 660
Produktkod. 11793154
Brand: Gosselin™ PC100003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger säker och säker förvaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniska behållare är tillverkade av antingen klar eller vit polypropen.
  • Stöttålig
  • Gjutna graderingar utanför på klara behållare; gjutna inre gradering på vita behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Material Polypropen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004
Förslutningstyp Snap Cap (ingår ej)
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
nr per ärende 250/Cs.