Läs mer
Gosselin™ Koniska behållare
Produktkod. 12612205
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1000 ml
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förslutning ingår:
Ja
Ja (omonterad)
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 220
Paket med 250
Paket med 460
Paket med 660
Produktkod. 12612205
Brand: Gosselin™ PC100011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger säker och säker förvaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniska behållare är tillverkade av antingen klar eller vit polypropen.
  • Stöttålig
  • Gjutna graderingar utanför på klara behållare; gjutna inre gradering på vita behållare
  • Snäpplock av polyeten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja (omonterad)
Graderad Ja
Material Polypropen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004
Förslutningstyp Snap Cap
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Inkluderar LDPE snäpplock
nr per ärende 120/Cs.