Läs mer
Gosselin™ Round-Base Tubes, PP
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 6000
Beskrivning
- Slitstark polypropenkonstruktion
- Form med rund botten
- Kompatibel med automationssystem
- Kompatibel med centrifugering
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 10.9 mm |
| Produkttyp | Provrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Bottenform | Rund |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 6000 |
| Antal per förpackning | 1500 |
| Sterilitet | Sterila |
| Höjd (metrisk) | 42.5 mm |