Läs mer
Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock
Produktkod. 11753154
Kapacitet (metrisk):
45 ml
50 ml
90 ml
300 ml
Stängningsfärg:
Blått
Naturlig
nr per ärende:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
Produktkod. 11753154
Brand: Gosselin™ FL10004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger säker och säker förvaring, med optimerad volym för mjölkprovtagning. Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock är tillverkade av antingen klar eller blå polystyren.
  • Stöttålig
  • Autostabil gångjärnslock
  • Med eller utan skrivyta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Form Rak, cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Stängningsfärg Blått
Förslutningstyp Gångjärnsmössa
Färg Blått
Diameter (metrisk) 43 mm
Examen 80 mL
Höjd (metrisk) 80 mm
Inkluderar Blå polypropen med gångjärn
nr per ärende 350/Cs.