Läs mer
Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock
Kapacitet (metrisk):
45 ml
50 ml
90 ml
300 ml
Stängningsfärg:
Blått
Naturlig
nr per ärende:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
Beskrivning
- Stöttålig
- Autostabil gångjärnslock
- Med eller utan skrivyta
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak, cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004 |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutningstyp | Gångjärnsmössa |
| Visa mer |