Läs mer
Gosselin™ Petriskål av polystrene
Diameter (metrisk):
55 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
14,2 mm
20,6 mm
Ventilera:
0
3
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 176
Beskrivning
- Lämplig för aseptisk produktion
- Steriliserad genom bestrålning
- Platt botten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, förordning EC N °1935/2004 |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Petriskål |
| Räkna väl | 1 |
| För användning med (applikation) | För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi |
| Ventilera | 3 |
| Visa mer |