Läs mer
Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör
Produktkod. p-8002482
Diameter (metrisk):
15.4 mm
16 mm
17.8 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Not Included
Rak mössa
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1250
Produktkod. 11709392
Brand: Gosselin TR9522
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren. Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör är lämpliga för kliniska, livsmedels- och industriella miljöer.
  • Rund bas
  • Polystyren
  • Naturlig (klar) färg
  • Säker för mat
  • Certifierad EC N °1935/2004, ISO 11137 : Noll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, ISO 11137
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polystyren
För användning med För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Förpackning 250BG
Kvantitet 1250 st
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 15.4 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör