Läs mer
Gosselin™ Square HDPE Bottle, Graduated, 500 mL
Produktkod. 11743084
Stängningsstorlek:
58 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Förslutningstyp:
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 175
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11743084
Brand: Gosselin™ LC50013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Corning™ Gosselin™ Fyrkantiga flaskor är gjorda av brottsäker och högdensitetspolyeten (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Fyrkantiga flaskor är gjorda av brottsäker och högdensitetspolyeten (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning Monteras
Material HDPE
nr per ärende 175/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Graderad Ja
Form Fyrkantig
Stängningsstorlek 58 mm
Förslutningstyp Skruvlock