Läs mer
Gosselin™ Square Petri Dish
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11708573
Sterilitet:
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 252
Produktkod. 11708573
Brand: Gosselin BP12405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Used for environment control when determining global germ contamination of surfaces such as skin, kitchens and surgical rooms, and refrigerated food presentation islands. Gosselin™ Square Petri Dish are flat bottomed with a 10mm x 10mm numbered grid marked 1 to 4 and A to D for easy calculation of the colony units per cm2.
  • Flat bottom
  • Grip lid
  • Used for aseptic production
  • Sterilized by irradiation with safety label
  • Contact dishes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
Beskrivning Low form
Färg Natural
Material Polystyrene
Sterilitet Sterile
Räkna väl 1
För användning med (applikation) For use in clinical, environment, industries, microbiology
Kvantitet 252 Carton
Höjd (metrisk) 15.8 mm