Läs mer
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 3mm
Produktkod. 11346039
Kvantitet:
100 stycken
25 stycken
5 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 11346039
Brand: Thermo Scientific™ 042081.KM
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ruby Sphere
Diameter (metrisk) 3 mm
Kvalitet Grade 25
Kvantitet 25 stycken