Läs mer
Fisherbrand™ Klass 605 mycket absorberande Joseph-papper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Formatera:
Ark
Vikt ark
Förpackningsmängd:
100-pack
200-pack
50-pack
500-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 50
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |
| Formatera | Ark |
| För användning med (applikation) | Rengöring och torkning av, glasbehållare, tuber, flaskor, mikroskopiska plattor, flaskor i laboratorier och sjukhus |
| Förpackningsmängd | 200-pack |
| Kvalitet | 605 |