Läs mer
Fisherbrand™ Klass 606 ytskyddspapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
50 m
570 mm
600 mm
Bredd (metrisk):
0,49 m
0,6 m
0,92 m
460 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytskyddspapper |
| Material | papper |
| Absorptionsförmåga | 200 ml/m 2 |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (metrisk) | 0,49 m |
| Stödmaterial | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Skydd av laboratoriebänkar mot syror, giftiga, frätande och radioaktiva vätskor, stötar |
| Kvantitet | 1RL |