Läs mer
Fisherbrand™ Grade 903 Special Purpose Blotting Paper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Mått (L x B):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formatera:
Sheet
Beskrivning
- Thickness : 0.40mm
- Absorption : 490mL/cm2
- Capillar absorption : 75 - 85mm (klemm)
- Weight : 255g/m2
Certifikat
ISO EN 20535
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blotting Paper |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Paper |
| Absorptionsförmåga | 490ml/cm2 |
| Basvikt | 255g/m2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO EN 20535 |
| För användning med (applikation) | Determination of absorption of water |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |