Läs mer
Fisherbrand™ Klass 926 steriliseringspapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Weight: 60g/m2
- Creped paper
Applications:
- Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | EN 868-2 |
| Färg | Green |
| För användning med (applikation) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Material | Paper |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Mått (L x B) | 75 x 75 cm |
| Längd (metrisk) | 75 cm |
| Bredd (metrisk) | 75 cm |
| Vikt (metrisk) | 60 gsm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur