Läs mer
Brand™ Graduated Glass Centrifuge Tube
Handla allt Brand Produkter
Examen:
0 till 10 ml
0 till 15 ml
Material:
AR-GLAS™
Borsilikatglas (3.3)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Manufactured from either AR-GLAS™ or Boro 3.3
- Capacity of 15mL
- Provided in packs of 10
- Graduation subdivision of 0.1mL on all models
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Borsilikatglas (3.3) |
| nr per ärende | 10 Pack |
| Antal per förpackning | 10 |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Bottenform | Conical |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Examen | 0 till 10 ml |
| Produkttyp | Centrifuge Tube |
| Max. RCF | 3500 x g |