Läs mer
Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör
Produktkod. 10656833 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,6 ml
0.6 mL
1,5 ml
1.5 mL
2 ml
Max. RCF:
24 000 x g
24,000 x g
25 000 x g
25,000 x g
30 000 x g
30,000 x g
Förpackning:
100 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/Cs.
1000/förpackning i 10 påsar med 100
50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning
500 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.
500 rör/påse, 5 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10656833
Brand: Thermo Scientific™ 3458
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kontrollera enkelt att ditt mikrocentrifugrör är låst för överlägsen säkerhet under centrifugering.
Hitta säkerheten för ett skruvlocksrör med lättanvändningen av ett snäpplocksrör med Thermo Scientific™ Graderade Safelock mikrocentrifugrör. Dessa rör ger överlägsen säkerhet under centrifugering. Placera helt enkelt den gångjärnsförsedda låskulan i spåret för att förhindra oavsiktlig öppning av locket, undvika avdunstning och säkerställa provets integritet.
Safelock Lid Design
  • Simple one-hand operation snaps the hinged cap closed and slides the locking ball into place safeguarding valuable samples
  • Hinged locking ball reduces stress on the thumb
  • Smooth locking surface reduces the possibility of ripped or torn gloves
  • Graduation marks on the microcentrifuge tube allow for effective sample reference
Highest Quality
  • Manufactured from virgin polypropylene, these microcentrifuge tubes ensure sample integrity and security during boiling, freezing, incubation and centrifugation
  • Exceptionally stable performance under the stress of centrifugation, preventing tube breakage
  • Sterile product is certified free of RNase, DNase, DNA, ATP, bioburden and endotoxins
  • Nonsterile product is certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens
Packaging  Options
  • A variety of packaging options are available to help with contamination control in the lab
  • For stringent sterility requirements, individually wrapped sterile tubes are available
Recommended For:
Daily and rigorous laboratory usage including centrifugation, boiling, incubation, freezing or sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Natural
Material Polypropylene
Förpackning 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/förpackning
Sterilitet Icke-steril
Graderad Yes
Max. RCF 25 000 x g