Läs mer
Grant Instruments™ Universalplattform med justerbara stänger
För användning med (utrustning):
ES-20
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- För användning med Grant Orbital Shakers och Shaker Incubators
- Mått: 270 x 195 mm
- Inkluderar extra hållare som även kan beställas separat (HB 200)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Universell plattform |
| Mått (L x B) | 285 x 220 mm |
| För användning med (applikation) | För olika typer av behållare |
| För användning med (utrustning) | ES-20 |