Läs mer
Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
Mått (L x B x H):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Withstands temperatures up to 99°C.
- Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
- Plastic construction
- 85/140mm min/max liquid depth
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Mått (L x B x H) | 390 x 200 x 380 mm |