Läs mer
Invitrogen™ Granzyme B mus ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 17886521
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. 17886521
Brand: Invitrogen™ EPX01026074901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Musen Granzyme B Simplex ProcartaPlex Kit mäter Granzyme B-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att användare kan skapa sin egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
Musen Granzyme B Simplex ProcartaPlex Kit mäter Granzyme B-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en –enda 25 50μ L prov
Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Mus
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region Granzyme B [51]
Analyskänslighet Såsom bestämt för sats 1: 4,5 pg/ml
Analysintervall Såsom bestämt för parti 1: 4,9 –20 000 pg/ml
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Gene Alias GZB, CCP1, Ctla1, Ctla-1, CCP-1/C11
Gen-ID (Entrez) 14939
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, plasma, cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
UniProt ID P04187
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 injektionsflaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
2 injektionsflaskor Standard Mix (lyofiliserad)
Förvara vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Onkologi