Läs mer
Graphene nanoplatelets aggregates, sub-micronparticles, S.A. 500 m^2/g
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Graphene nanoplatelets aggregates |
| Namnnotering | sub-micronparticles |
| Färg | Black |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Nanoplatelets |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Graphene nanoplatelet aggregates
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Graphite