Läs mer
Graphite adhesive, alcohol based, Thermo Scientific™
Produktkod. 15461697
Kvantitet:
30 g
Förpackningsstorlek:
30g
Produktkod. 15461697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041213.15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite adhesive, alcohol based
Namnnotering Service temp: 204°C
Färg Svart
MDL-nummer MFCD00144065
Kvantitet 30 g
UN-nummer UN1133
Fysisk form Flingor