Läs mer
Graphite, Pure, Powder, Fisher Chemical
Produktkod. 10336090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 10336090
Brand: Fisher Chemical G/0900/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7782-42-5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C
MDL-nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Kvantitet 1 kg
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C]
IUPAC-namn carbon
Molekylvikt (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vikt 12.01g/mol
Fysisk form Solid