Läs mer
Grafitstav, 3,05 mm (0,12 tum) dia x 305 mm (12 tum) lång, 99,9995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430341
Kvantitet:
100 Pc.
25 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11430341
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040765.KM
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Grafitstav används i datorborstar, anoder, båglampor, kolbeläggning, katodstrålerör och moderator i kärnkraftshögar. Det används för högtemperaturdeglar, som smörjmedel och i blyertspennor. Grafitstav belagd med Th(IV), spelar en användbar tillämpning för jonselektiv elektrod baserad på toriumoxinatkomplex. Det är också viktigt för framställning av bly(II)-selektiv PVC-belagd grafitstavelektrod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Commutarborstar, anoder, båglampor, kolbeläggning, katodstrålerör, moderator i kärnkraftshögar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Graphite rod
Namnnotering 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long
Anteckningar om renhetsgrad AGKSP grade, ultra 'F' purity
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00144065
Kvantitet 25 Pc.
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Procent renhet 99.9995%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.