Läs mer
Fisherbrand™ Mikrobiologisk inkubator med gravitationskonvektion, rostfritt stål
Produktkod. 15895901 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15895901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för mikrobiologisk inkubation och uppvärmd förvaring.
  • Idealisk för mikrobiologisk inkubation och uppvärmd förvaring
  • Max temperatur 75°C
  • Digital kontroll med ett börvärde
  • Inre glasdörr för minimal störning när du tittar på prover
  • Stapelbar, inga verktyg eller kit krävs
  • Åtkomstport standard
  • Interiör i rostfritt stål
  • Två års garanti på delar och arbete
  • CE-märkning
  • Två perforerade hyllor i rostfritt stål ingår som standard
  • Extra hyllor finns också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 25 kg
Kapacitet (metrisk) 75 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Gravitation
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Pluggtyp Storbritannien och EU
Temperaturområde (metriskt) Ambient +7° till 75 °C
Typ Mikrobiologisk inkubator
Visa Digital
Temperaturstabilitet ±0,3 °C vid 37 °C
Temperaturenhetlighet ±0,8 °C vid 37 °C
Garanti 2 år, delar och arbete
Mått (D x B x H) Inredning 414 x 354 x 508 mm
Mått (L x B x H) 565 x 530 x 720 mm
Fraktvikt (metrisk) 41 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz