Läs mer
IKA™ Slipkammare
Handla allt IKA Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipkammare |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| För användning med (utrustning) | Kompatibel med A11 basic analytisk kvarn |
| Material | Glasfiberförstärkt ETFE |
| Material (sekundärt) | Inlopp i rostfritt stål |
| Modell | A11.5 |