Läs mer
Microspec™ Grip Seal påsar
Produktkod. 16665482
Mått (L x B):
2 x 9 tum.
3 x 7,5 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
Produktkod. 16665482
Brand: Microspec™ W6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Paket med 1000 Grip Seal-påsar
  • Grip Seal Bag
  • Sterila
  • Paket om 1000
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Provtransport
Sterilitet Sterila
Filmbeskrivning LDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 100
Steriliseringsmetod EtO
Mått (L x B) 3 x 7,5 tum.