Läs mer
Fisherbrand™ Objektglas för mikroskop med slipade kanter
Produktkod. 12393118 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,8 till 1 mm
1 till 1,2 mm
1,2 till 1,5 mm
Matt:
Inte frostat
Twin Frosted
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12393118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Insvept i cellofan för förbättrad renhet. Dessa objektglas med slipade kanter är tvättade och polerade objektglas med 90° slipad kant.
  • Glas 76 mm x 26 mm
  • Finns i helt klart glas eller frostat i ena änden
  • Slipa på alla fyra kanterna
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Kanter 90° , Mark
Matt Inte frostat
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Typ Vanligt mikroskopglas
Färg Klart
Kvantitet 50 Pk.