Läs mer
Brand™ Ground Joint Sleeves
Handla allt Brand Produkter
Kvantitet:
10 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Manufactured from PTFE.
- Greaseless seal will not contaminate sample.
- Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to 260°C.
- Thin walled sleeves (0.05mm thick) fit snugly without adding bulk.
- Joints fit without a protruding rim to simplify use of joint clips.
- Wide range of applications, including vacuum to 0.1mbar for rotary evaporators.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Joint clips |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Slipade ärmar |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Temperaturområde (metriskt) | –200 till 260 °C |
| Tjocklek | 0.05mm |
| Standard konisk led nr. | NS 29/32 |