Läs mer
Tocris Bioscience™ GSK 0660
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18094182
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18094182
Brand: Tocris Bioscience™ 3433/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective PPARδ antagonist
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1014691-61-2
Molekylformel C19H18N2O5S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GSK 0660
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 418.49
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 418.48