Läs mer
Abnova™ GST Protein
Produktkod. p-7193022
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16141044
Brand: Abnova™ P0001.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GST full-length ORF ( AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) protein.
Specifikationer
Tillträdesnummer AAB37352
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Förvaringskrav Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing
Sekvens MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV
Namngivna målarter Human