Läs mer
OHAUS™ Guardian 7000 kokplatta-omrörare
Produktkod. 16690482 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Produktkod. 16690482
Brand: OHAUS™ 30500613
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara kokplattor med överlägsna säkerhetsfunktioner och intelligent prestanda
  • Skydda ditt labb med patenterade SmartPresence™ & SmartLink™ tekniker. Dessa exklusiva funktioner stänger automatiskt av värmaren om ingen upptäcks efter en användarinställning time out perioden har passerat.
  • Ett branschledande system för tidig upptäckt som använder två oberoende säkerhetskontroller för att kontinuerligt övervaka elektroniken och stänga av värmen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
  • Exakt omrörning från 60 till 1600 rpm är möjlig tack vare designen av en kraftfull motor, stark magnet och mjukvarustyrd ramphastighet, vilket säkerställer säker magnetisk koppling för viskösa applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Fraktvikt (metrisk) 5.443 kg
Elektriska krav 230 V, 7 A, 50/60 Hz
Modell e-G71HS10C
Längd (engelska) 16.30 in.
Höjd (metrisk) 123.000 mm
Omgivningstemperatur + 5 °C – 500 °C
Höjd (engelska) 4,80 tum.
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 286.00 mm
Längd (metrisk) 415.00 mm
Bredd (engelska) 11,25 tum
Vikt (engelska) 11.500 lb
Vikt (metrisk) 5.200 kg
Pluggtyp EU