Läs mer
OHAUS™ Guardian 7000 kokplatta-omrörare
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Beskrivning
- Skydda ditt labb med patenterade SmartPresence™ & SmartLink™ tekniker. Dessa exklusiva funktioner stänger automatiskt av värmaren om ingen upptäcks efter en användarinställning time out perioden har passerat.
- Ett branschledande system för tidig upptäckt som använder två oberoende säkerhetskontroller för att kontinuerligt övervaka elektroniken och stänga av värmen innan ett övertemperaturtillstånd inträffar.
- Exakt omrörning från 60 till 1600 rpm är möjlig tack vare designen av en kraftfull motor, stark magnet och mjukvarustyrd ramphastighet, vilket säkerställer säker magnetisk koppling för viskösa applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.812 kg |
| Elektriska krav | 230 V, 6,0 A, 50/60 Hz |
| Modell | e-G71HS07C |
| Längd (engelska) | 12.20 tum. |
| Höjd (metrisk) | 122.000 mm |
| Omgivningstemperatur | + 5 °C – 500 °C |
| Höjd (engelska) | 4,80 tum. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |