Läs mer
Cytiva GV050 Borosilikatglas Ersättande nedre glasbasenhet
:
Nedre glasbasenhet; Modell: GV050/2/02; Typ: Filtertratt (bassektion, NS29); Material: Borosilikatglas; För användning med: Whatman GV050/2 Glasvakuumfilterhållare
Beskrivning
- Beskrivning: Ersättningsdel för GV 050-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
- För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Whatman GV050/2 Glasvakuumfilterhållare |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Modell | GV050/2/02 |
| Kvantitet | 1 st |
| Serie | GV050 |
| Standard konisk fog | NS29 |
| Visa mer |