Läs mer
IKA™ H 30 Oljebadfäste
Shop alle IKA produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Förpackningsstorlek
Varje
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Modell | H 30 |
| Form | Ihålig cylindrisk botten |
| Typ | Oljebadfäste |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion