Läs mer
Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000mL Rotor med svängande skopa
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför flera protokoll i blodbanks-, forsknings-, bioteknik- och läkemedelsmiljöer med Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000mL Rotor med svängande skopa.
Innehåller:
Rotorkåpa (11237), rotorskopor, anodiserad aluminium (3, 2/pkg., 44040), rotorkåpa (11232), rotorlåsbult (11238), balanseringsskivor, gummi (1 pkg., 6/pkg., 00335), speed sea-decal, (11sloctive 09) (65811), bruksanvisning (11243)
Garanti:
Sju år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | H-6000A svängande skokrotor |
| Material | Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 6 x 1000 ml |
| Max. RCF | 7,277 x g |
| Max. Hastighet | 5,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 260.6 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 120.3 mm |
| K-faktor | 7823 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall RC 3-serien centrifuger med stor kapacitet |
| Visa mer |