Läs mer
IKA™ H 62,51 Rostfritt stål/AISI 316 Ti reservsensor
Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med (utrustning) | För ETS-D5 |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Modell | H 62.51 |
| Typ | Reservsensor |