Läs mer
Bel-Art™ H-B Durac Markanalys ASTM Areometer
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
280 mm
Beskrivning
- Används för att bestämma den specifika vikten av jord i intervallet 0,995 till 1,038, eller -5 till 60 g/L (med en vikt-i-volymskala), överensstämmer dessa hydrometrar med noggrannhetskraven för ASTM hydrometrar.
- 280 mm (11 tum) lång
- Blyfri ballast och glas
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering: 20 °C/68 °F
- Handinspekterad av vårt amerikanska kvalitetsteam
- Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST
- Obs: Hydrometrar bör förvaras på en ren, torr och säker plats och bör inte utsättas för extrema temperaturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 280 mm |
| Inkluderar | Utlåtande om noggrannhet |
| Material | Ballast, glas |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Typ av ballast | Blyfri |
| Specifik viktområde | 0,995 till 1,038 g/ cm3 |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |