Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda termometrar i vätska i glas: partiell nedsänkning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13039152 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +260 °C
-20 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska):
-
na
Längd (metrisk) sond:
200 mm
300 mm
350 mm
Nedsänkningslängd:
50 mm (2 tum)
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13039152
Brand: H-B Instrument™ B604000600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda din arbetsplats och säkerställ en säker miljö
  • Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST™ . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
För användning med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Kvalitet Precision
Typ av nedsänkning Partial Immersion
Inkluderar Multilanguage instructions, statement of accuracy
Längd (engelska) Totalt 12 in.
Längd (metrisk) Totalt 300 mm
Längd (metrisk) sond 300 mm
Material Glass
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Liquid
Max. Temperatur (metrisk) 110°C
Min. Temperatur (metrisk) -20°C
Temperaturområde (engelska) -
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1°C
Indelning 1°C
Nedsänkningslängd 76 mm