Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda termometrar i vätska i glas: partiell nedsänkning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4414431 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +260 °C
-20 °C till +110 °C
Temperaturområde (engelska):
-
na
Längd (metrisk) sond:
200 mm
300 mm
350 mm
Nedsänkningslängd:
50 mm (2 tum)
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17551535
Brand: H-B Instrument™ B604000800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din arbetsplats och säkerställ en säker miljö
  • Miljösäkra termometrar är PFA säkerhetsbelagda för att hålla vätska och glas inneslutna i händelse av brott
  • Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
  • Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
  • Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST™ . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Kvalitet Precision
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, uttalande om noggrannhet
Längd (engelska) Totalt 14 tum
Längd (metrisk) Totalt 350 mm
Längd (metrisk) sond 350 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Max. Temperatur (metrisk) 260 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) na
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +260 °C
Noggrannhet ±1,5 °C,± 2 °C över 100 °C,± 2,5 °C över 200 °C,± 3 °C över 230 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm