Läs mer
H-B Instrument™ Double-Safe™ PFA säkerhetsbelagda termometrar i vätska i glas: Total nedsänkning
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
- Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
- Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
- Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
- Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Spårbar till NIST™ . Inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability. |
| För användning med (applikation) | Chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, petrochemical laboratories, pharmaceutical industry, medical industry, manufacturers, dairies, breweries and distilleries |
| Kvalitet | Precision |
| Typ av nedsänkning | Total |
| Längd (engelska) Totalt | 12 in. |
| Längd (metrisk) Totalt | 300 mm |
| Längd (metrisk) sond | 300 mm |
| Material | Glass |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Liquid |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110°C |
| Visa mer |