Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Salt Brine Plast Vanlig Form Hydrometrar
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
Blyfri och spricksäker för ultimat säkerhet
- Tillverkad av polykarbonatmaterial av optisk kvalitet
- Innehåller blyfri ballast och finns i modeller för att mäta olika nivåer av salthalt från 0 % till 100 %
- Hållbar och spricksäker
- Gjord i USA
- Lättläst svart skala på gul rygg hjälper till att undvika trötthet i ögonen
- 300 mm (12 tum) lång
- Blyfri ballast
- Individuellt serialiserad
- Temperaturstandardisering på 15 °C (60 °F)
Applikationer:
Perfekt för fältarbete där brott kan vara ett problem. Används för att mäta natriumkloridmättnad av saltlösningar i industrier inklusive livsmedel, fiske och transporter, de finns tillgängliga i modeller för att mäta olika nivåer av salthalt från 0 % till 100 %.
Certifieringar:
Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hydrometer (% av mättnad) |
| Noggrannhet | ±1 % |
| Ökar | 1% |
| Certifikat och efterlevnad | Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av ILAC/MRA:s undertecknande ekonomier och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST . |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| För användning med (applikation) | Perfekt för fältarbete där brott kan vara ett problem. Används för att mäta natriumkloridmättnad av saltlösningar i industrier inklusive livsmedel, fiske och transporter, de finns tillgängliga i modeller för att mäta olika nivåer av salthalt från 0 % till 100 %. |
| Natriumkloridsortiment | 10/100% |