Läs mer
H-B Instrument™ Durac™ Specifik vikt/relativ densitet Plast Hydrometrar i vanlig form
Produktkod. 15487154 Handla allt SP Scienceware Produkter
Specifik viktområde:
0,920 till 1,080
1,050 till 1,220
1.200 till 1.420
1.400 till 1.620
Hydrometrar av polykarbonat rekommenderas inte för användning med petroleumbaserade vätskor eller andra frätande medel som potentiellt skulle kunna påverka plastmaterialet. De ska förvaras på en ren, torr och säker plats och får inte utsättas för extrema temperaturer.
Produktkod. 15487154
Brand: H-B Instrument™ B618000400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydrometrar av polykarbonat rekommenderas inte för användning med petroleumbaserade vätskor eller andra frätande medel som potentiellt skulle kunna påverka plastmaterialet. De ska förvaras på en ren, torr och säker plats och får inte utsättas för extrema temperaturer.
Sprängsäker polykarbonat förhindrar kontaminering
  • Tillverkad av polykarbonatmaterial av optisk kvalitet
  • Hållbar och spricksäker
  • Gjord i USA
  • Finns i modeller som mäter specifik vikt/relativ densitet (g/cm3) för en mängd olika vätskor i olika intervall från 1,0 till 1,620
  • Lättläst svart skala på gul baksida för att undvika trötthet i ögonen
  • 300 mm (12 tum) lång
  • Blyfri ballast
  • Individuellt serialiserad
  • Temperaturstandardisering: 15 °C (60 °C)
Applikationer:
Idealisk i situationer där grov hantering eller kontaminering kan vara ett problem, till exempel i livsmedels- eller dryckesindustrin.
Certifieringar:
Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell hydrometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade hydrometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Förpackad med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Specifikationer
Noggrannhet ±0,002
Ökar 0.002
Certifikat och efterlevnad Hydrometrar tillverkas och handinspekteras av amerikanskt kvalitetsteam i exklusiva trippelackrediterade/registrerade ISO/IEC 17025:2005 och A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationellt erkänd och accepterad av de undertecknande ekonomierna i ILAC/MRA och belägen i ISO 14001:2004 Miljöledningssystem registrerad anläggning. De är förpackade med en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) deklaration om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST .
Längd (metrisk) 300 mm
För användning med (applikation) Idealisk i situationer där grov hantering eller kontaminering kan vara ett problem, till exempel i livsmedels- eller dryckesindustrin.
Specifik viktområde 1.400 till 1.620