Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuellt kalibrerade vätske-i-glas termometrar: partiell nedsänkning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +70 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Kalibreringspunkter:
0° , 37° , 56 °C
0° , 50° 100 °C
0° , 60° 120 °C
Beskrivning
- Fyllning: Black spirit
- Varje termometer är individuellt kalibrerad
- Celsius-skala
- Designad för att vara mycket lätt att läsa
- Byt ut kvicksilvertermometrar med samma noggrannhet utan några risker
- Ogiftig, ofarlig, biologiskt nedbrytbar
- NIST-certifierad detaljerad, laminerad kalibreringsrapport
- Varje termometer har en svart vätska och ett gult bakglas som skapar en distinkt kontrast vilket gör denna termometer mycket lätt att läsa
- Individuellt kalibrerad till NIST standarder vid specifik temperatur och medföljer NIST kalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen
- Innehåller en miljövänlig icke-kvicksilvervätska som är giftfri, ofarlig och helt biologiskt nedbrytbar
- Om vätskan går sönder kan den lätt rengöras med tvål och vatten
- “Blyfri” , gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
- Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
- EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Certifikat
Varje termometer inkluderar en termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST™ standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA .
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0° , 37° , 56 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Varje termometer inkluderar en individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen. Individuellt serialiserad och gjord i USA |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier. |
| Kvalitet | Precision |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (engelska) Totalt | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) Totalt | 300 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Flytande |
| Max. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
| Visa mer |