Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Precision vätska-i-glas verifiering termometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13039162 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +1 °C
10 °C till 45 °C
20 °C till 130 °C
skala:
Celsius
För användning med (utrustning):
Frys
Inkubator
Ugn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13039162
Brand: H-B Instrument™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar med spårbarhet till NIST™ och DAkkS .
Varje artikel har en fluorpolymerbeläggning för säkerhet, individuella serienummer och en flerspråkig (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) förklaring om noggrannhet som anger noggrannhet som kan spåras till NIST och DAkkS .
Testad och kalibrerad i trippelackrediterat/registrerat ISO/IEC 17025:2005, A2LA ackrediterat laboratorium mot utrustning som kalibreringen är spårbar till NIST och DAkkS .
Certifikat
NIST, DAkkS
Garanti
Fem år begränsad. Se hbinstrument.com/conditions.php för detaljer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS/PTB
För användning med (applikation) Kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, bearbetning av livsmedel och drycker, petrokemiska laboratorier, läkemedelsindustri, medicinsk industri, tillverkare, mejerier, bryggerier och destillerier
Kvalitet Precision
Längd (engelska) Totalt 5,3 tum
Längd (metrisk) Totalt 135 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Produkttyp Verifieringstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 1 °C
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +1 °C
För användning med (utrustning) Frys
Noggrannhet 0,5 °C
Indelning 0,5°
skala Celsius