Läs mer
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Precision vätska-i-glas verifiering termometrar
Produktkod. 13079162 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till +1 °C
10 °C till 45 °C
20 °C till 130 °C
skala:
Celsius
För användning med (utrustning):
Frys
Inkubator
Ugn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13079162
Brand: H-B Instrument™ B610040600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För att verifiera provtemperaturer i frysar, kylskåp, inkubatorer och ugnar med spårbarhet till NIST™ och DAkkS .
Each item features a fluoropolymer coating for safety, individual serial numbers and a multilanguage (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS.
Tested and calibrated in triple-accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory against equipment who calibration is traceable to NIST and DAkkS.
Certifikat
NIST, DAkkS
Garanti
Fem år begränsad. Se hbinstrument.com/conditions.php för detaljer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB
För användning med (applikation) Chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, petrochemical laboratories, pharmaceutical industry, medical industry, manufacturers, dairies, breweries and distilleries
Kvalitet Precision
Längd (engelska) Totalt 5.7 in.
Längd (metrisk) Totalt 145 mm
Material Glass
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Liquid
Produkttyp Verification Thermometer
Max. Temperatur (metrisk) 130°C
Min. Temperatur (metrisk) 20°C
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 130 °C
För användning med (utrustning) Ugn
Noggrannhet 1°C
Indelning
skala Celsius