Läs mer
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Svängskoprotor och tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaska/Centrilab Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Lock, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Microplate Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbyte O-ringar, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskopor, set/2
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Snurra mer med mindre! Oavsett om det gäller kliniska och diagnostiska tillämpningar eller cellodling och annan forskning, snurra nu koniska rör, blodrör och mikroplattor, allt i en rötor för en centrifug med små utrymmen. Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
- Auto-Lock och Click Seal bioinneslutningslock möjliggör snabba rotorbyten med en hand och locklåsning
- Snurrar blodrör, koniska rör och mikroplattor utan att byta rotor eller hinkar
- Få resultat snabbare utan att behöva byta hårdvara
- Begränsa rotorunderhåll och kontamineringspotential med slide-coat-teknik som eliminerar behovet av fett och smörjmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Lock, set/2 |
| Material | Gjuten polyeterimid |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | Se Individuell adapterkapacitet |
| Max. Hastighet | 4297 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1 och ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 och Megafuge 16-serien, Thermo Scientific SL 16-serien |
| Certifikat och efterlevnad | Biocontainment Certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Bioinneslutning | Ja, när den används med hinkar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (utan O-ring) |
| Kvantitet | Set om 2 |