Läs mer
Thermo Scientific™ H-Flex 1 Svängskoprotor och tillbehör
Produktkod. 16575311 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18x15mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33x10/12mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaska/Centrilab Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42x5/7mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8x50mL Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Lock, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Cross
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Microplate Adapter, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbyte O-ringar, set/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorskopor, set/2
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 16575311
Brand: Thermo Scientific™ 75003308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snurra mer med mindre! Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
Snurra mer med mindre! Oavsett om det gäller kliniska och diagnostiska tillämpningar eller cellodling och annan forskning, snurra nu koniska rör, blodrör och mikroplattor, allt i en rötor för en centrifug med små utrymmen. Hög kapacitet och flexibilitet, —allt i ett litet utrymme.
  • Auto-Lock och Click Seal bioinneslutningslock möjliggör snabba rotorbyten med en hand och locklåsning
  • Snurrar blodrör, koniska rör och mikroplattor utan att byta rotor eller hinkar
  • Få resultat snabbare utan att behöva byta hårdvara
  • Begränsa rotorunderhåll och kontamineringspotential med slide-coat-teknik som eliminerar behovet av fett och smörjmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400mL Flaska/Centrilab Adapter, set/2
Material Gjuten polyamid nylon
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 1 x 400 ml flaska eller Centrilab varje adapter
Max. Hastighet 4297
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend X1 och ST16-serien, Thermo Scientific Multifuge X1 och Megafuge 16-serien, Thermo Scientific SL 16-serien
Bioinneslutning Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet Set om 2