Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ Fosfatashämmare engångscocktail
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
5ml
Varje
Beskrivning
Bevara fosforylering av proteiner i celler och vävnader med Thermo Scientific™ Stoppa fosfatasinhibitorcocktail.
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail skyddar fosfoproteiner från serin/treonin fosfataser, såväl som proteintyrosinfosfataser (PTP) under cellysering
- Cocktailen innehåller en blandning av fyra inhibitorer med bred specificitet inklusive natriumfluorid, natriumortovanadat, natriumpyrofosfat och betaglycerofosfat
- Bekvämt förpackad i ett 100X-format, cocktailen är stabil vid °4 C och är lämplig för användning med alla cell- eller vävnadsextrakt
- Cocktailen bevarar proteinfosforylering i immunoutfällning och kinasanalyser
- Fosforylering och defosforylering omfattar en molekylär på/av-brytare som reglerar många viktiga biologiska vägar inom cellen inklusive signaltransduktion, celldelning och apoptos
- För att effektivt studera fosforyleringsaktiveringstillstånd måste man inaktivera fosfataser för att förhindra deras okontrollerade aktivitet vid cellysering
Ytterligare funktioner
- Saknar proteashämmare – För att skydda mot både proteaser och fosfataser, använd Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (78420)
- Dialyserbar – Antingen dialysera eller avsalta provet för att effektivt ta bort inhibitorer från cellextrakt innan du utför procedurer som har upptäckts vara oförenliga med cocktailkomponenter
- Levereras som ett 100X – koncentrat effektivt när det används i en slutkoncentration på 1X; dock kan prover som innehåller särskilt höga nivåer av fosfatasaktivitet kräva en slutkoncentration på 2-3X
- Kompatibilitet– kompatibel med de flesta rengöringsmedelsbaserade cellysreagenser, inklusive alla Thermo Scientific Pierce Celllyslösningar
- Allt-i-ett- – format hämmar både serin-treonin-fosfataser och proteintyrosinfosfataser
- Kompatibel med populära proteinanalyser – fungerar med standardproteinanalyser, inklusive BCA och coomassie (Bradford) analyser
- Bekväm – förvaring i kylskåp (2 till °8 C) sparar värdefullt utrymme i frysen och möjliggör omedelbar användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Reagenstyp | Phosphatase Inhibitor |
| Inhibitorer | Phosphatase Inhibitor |
| Kvantitet | 10 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate